Learn More
3-(3-Furyl)-acrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-(3-Furyl)acrylic acid is used as an intermediate in chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-(3-furyl)-Acrylsäure wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung und in Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.56 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(3-Furyl)acrylic acid |
| Schmelzpunkt | 152°C to 154°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1306450 |
| Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water (0.56g/L at 25°C). |
| Formelmasse | 138.12 |
| Reinheit (%) | 98% |