missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(3-Fluorphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11367439
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367439 1 g 1 Gramm
11377439 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11367439 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27847.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 458-45-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 458-45-7
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD01310821
InChI-Schlüssel UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737489
IUPAC-Name 3-(3-Fluorphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O

Specifications

Chemischer Name oder Material 3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Siedepunkt 125°C (10 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Menge 1 g
Synonym 3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluorohydrocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-fluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-fluoro, pubchem13947, acmc-209k4f, 3-fluorobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,3-fluoro
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.