Learn More
3-(3-Fluor-5-Methylphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid |
| Schmelzpunkt | 64°C to 66°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 182.19 |
| Reinheit (%) | 97% |