Learn More
3,3-Dimethylpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349969
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11349969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25753.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-12-0
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.20
MDL-Nummer MFCD00005995
InChI-Schlüssel CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70942
IUPAC-Name 3,3-Dimethylpiperidin
SMILES CC1(C)CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylpiperidine
Dichte 0.81
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4475
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 95%