Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10768045 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10768045 1 g Glasflasche 1 Gramm
10011044 5 g Glasflasche 5 Gramm
10491864 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10768045 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 257260010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2987-16-8
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00042807
InChI-Schlüssel LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
PubChem CID 76335
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbutanal
SMILES CC(C)(C)CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethylbutyraldehyde
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7980g/mL
Siedepunkt 104°C to 106°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2CHO
Brechungsindex 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 0.798
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.3g/L (20°C)
Viskosität 0.98 mPa.s (20°C)
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.