Learn More
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245484
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245484 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10205534 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245484 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59446CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-03-5
Summenformel C13H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 222.33
MDL-Nummer MFCD09064992
InChI-Schlüssel ODWHICGCLWFLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-3-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-3-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229606
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-3[3-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin
SMILES CNCC1=CC(OCCCN(C)C)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 95%