Learn More
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamin, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC59446DA
Additional Details : CAS : 910037-03-5 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205534
  • 123.80 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 01-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
910037-03-5
222.332
ODWHICGCLWFLBT-UHFFFAOYSA-N
24229606
CNCC1=CC(=CC=C1)OCCCN(C)C
C13H22N2O
MFCD09064992
3-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-3-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-3-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
N,N-Dimethyl-3[3-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin
Spezifikation
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
1g
94.5
95%
MFCD09064992
ODWHICGCLWFLBT-UHFFFAOYSA-N
N,N-Dimethyl-3[3-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin
24229606
95%
Bernsteinfarbene Glasflasche
910037-03-5
100.0
C13H22N2O
3-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-3-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-3-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
CNCC1=CC(=CC=C1)OCCCN(C)C
222.332
222.33
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation