Learn More
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10701894
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10701894 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10682885 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701894 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59413CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 182963-94-6
Summenformel C12H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.31
MDL-Nummer MFCD09064990
InChI-Schlüssel VRMIFLYRNDVHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 3-3-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-3-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethyl-propan-1-amine
PubChem CID 21465371
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(CN)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-{3-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}methanamine
Formelmasse 208.3
Reinheit (%) 95%