Learn More
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604785
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10604785 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10357644 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10604785 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59416DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 209538-81-8
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.273
MDL-Nummer MFCD09064991
InChI-Schlüssel GXMUQXKOVKMYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 3-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 20991220
IUPAC-Name 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 97%