Learn More
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652885
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10652885 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10422834 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652885 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59404DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 26815-13-4
Summenformel C12H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.273
MDL-Nummer MFCD09064988
InChI-Schlüssel CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde
PubChem CID 10727031
IUPAC-Name 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 95%