Learn More
(+/-)-3,3-Dimethyl-2-Butylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474533
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474533 1 g -
11484533 5 g 5 Gramm
11494533 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474533 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11530.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3850-30-4 | C6H16N | 102.20 g/mol
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine is used to produce 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourea. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-3,3-Dimethyl-2-Butylamin wird zur Herstellung von 1-Pyridin-3-yl-3-(1,2,2 -Trimethylpropyl)-Thioharnstoff verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3850-30-4
Summenformel C6H16N
Molekulargewicht (g/mol) 102.20
MDL-Nummer MFCD00008078
InChI-Schlüssel DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-O
Synonym 1,2,2-trimethylpropylamine, 2-amino-3,3-dimethylbutane, 2-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-2-aminobutane, 3,3-dimethyl-2-butanamine, 3-amino-2,2-dimethylbutane, propylamine, 1,2,2-trimethyl, 3,3-dimethyl-2-butylamine, 3,3-dimethylbut-2-ylamine, 3,3-dimethyl-2-butyl amine
PubChem CID 520907
IUPAC-Name (2S)-3,3-dimethylbutan-2-aminium
SMILES C[C@H]([NH3+])C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 98%