Learn More
3,3-Dimethoxypropanenitril, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11965641 25 mL 25 Milliliter
11975641 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446260250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 57597-62-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57597-62-3
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00044797
InChI-Schlüssel JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93731
IUPAC-Name 3,3-Dimethoxypropannitril
SMILES COC(CC#N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethoxypropanenitrile
Dichte 1.0260g/mL
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 83°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2CHCH2CN
Brechungsindex 1.4130 to 1.415
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.026
Synonym 3,3-dimethoxypropionitrile, propanenitrile, 3,3-dimethoxy, 3,3-dimethoxypropiononitrile, 3,3-dimethoxy propionitrile, 3,3-dimethoxy-propionitrile, 3,3-dimethoxy-propanenitrile, 3,3-dimethoxypropanitrile, acmc-209lz7, #, propanenitrile,3,3-dimethoxy
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethoxy-propanenitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.