Learn More
3,3'-Diindolylmethan, 96 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Diindolylmethane |
| Schmelzpunkt | 164.0°C to 168.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole |
| InChI-Schlüssel | VFTRKSBEFQDZKX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC3=CNC4=CC=CC=C43 |
| IUPAC-Name | 3-(1H-Indol-3-ylmethyl)-1H-Indol |
| PubChem CID | 3071 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,3'-Diindolylmethane
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.