Learn More
3,3-Difluorcyclobutancarbonsäure, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15266028 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15266028 250 mg 250 Milligramm
15256028 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15266028 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452262500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 107496-54-8
Summenformel C5H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.1
InChI-Schlüssel PLRCVBKYFLWAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro, cyclobutanecarboxylicacid, 3,3-difluoro, 3,3-difluorocyclobutanecarboxylicacid, acmc-209yhn, 3,3-difluorocyclopropyl methanol, 3,3-difluorocyclobutane carboxylic acid, 3,3-difluorocyclobutane-carboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13777789
IUPAC-Name 3,3-Difluorcyclobutan-1-Carbonsäure
SMILES C1C(CC1(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 50.0°C to 52.5°C
Dichte 1.3700g/mL
Siedepunkt 205.0°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Authentic
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.37
Formelmasse 136.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.