Learn More
3,3-Difluorazetidin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028431
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11389959
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25751.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288315-03-7
Summenformel C3H6ClF2N
MDL-Nummer MFCD05663714
InChI-Schlüssel CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride
PubChem CID 2758247
IUPAC-Name 3,3-Difluorazetidin;Hydrochlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
SMILES C1C(CN1)(F)F.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 129.535
Formelmasse 129.54
Reinheit (%) 95%