Learn More
3,3'-Diethylthiatricarbocyanin-Iodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide |
CAS | 3071-70-3 |
Schmelzpunkt | 211°C to 212°C |
Summenformel | C25H25IN2S2 |
MDL-Nummer | MFCD00041994,MFCD00041994 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Synonym | disc2 7, 3,3'-diethylthiatricarbocyanine iodide, 3-ethyl-2-7-3-ethyl-2 3h-benzothiazolylidene-1,3,5-heptatrienyl benzothiazolium iodide |
InChI-Schlüssel | OYVFJKVYVDYPFV-UHFFFAOYSA-M |