Learn More
3,3'-Diaminodipropylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Diaminodipropylamine |
| CAS | 56-18-8 |
| Summenformel | C6H17N3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | N-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,5,9-Triazanonane, NSC 7773, 1,7-Diamino-4-azaheptane, 3,3'-Iminobis-1-propanamine, 3,3'-Iminobis(propylamine), 3,3'-Iminodi(propylamine), 4-Aza-1,7-diaminoheptane, 4-Azaheptamethylenediamine, 4-Azaheptane-1,7-diamine, Bis(3-aminopropyl)amine, Caldine, Dipropylenetriamine, Di(3-aminopropyl)amine, N-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, P 2 (hardener), N-3-Aminopropyl-1,3-diaminopropane, Norspermidine, sym-Norspermidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H17N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-8H2 |
| SMILES | NCCCNCCCN |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.22 |