Learn More
3,3'-Diaminobenzidine-Tetrahydrochloridhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444629
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15444629 5 g 5 Gramm
15454629 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62216.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Weit verbreitetes Peroxidase-Substrat für Immunblotting und immunhistochemische Färbeverfahren
3,3?-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex. It is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels. It is used as a histological stain for peroxidase activity. Reaction between 3,3'-Diaminobenzidine and peroxidase forms a visible insoluble product. This approach has been used to assay activity of glutamate decarboxylase in rat cerebellar sections and to detect horseradish peroxidase presence on cultured cell surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid Dihydrat (DAB) wurde als Chromogen zum Nachweis des Antigen-Antikörper-Komplexes verwendet. Es ist einer der stärksten Marker, der in der Immunchemie verwendet wird, hauptsächlich auf der Ebene der Elektronen- und Lichtmikroskope. Es wird als histologische Färbung für Peroxidase-Aktivität verwendet. Die Reaktion zwischen 3,3′-Diaminobenzidin und Peroxidase bildet ein sichtbar unlösliches Produkt. Dieser Ansatz wurde verwendet, um die Aktivität von Glutamat Decarboxylase in Kleinhirnschnitten von Ratten zu untersuchen und um Meerrettich-Peroxidase-Präsenz auf kultivierten Zelloberflächen zu erkennen.
Löslichkeit
Löslich bei 5 % (w/v) in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Das Pulver hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Hygroskopisch Mit Trockenmittel lagern. Unter Stickstoff verarbeiten, vor Feuchtigkeit schützen. Unter Stickstoff lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868272-85-9
Summenformel C12H18Cl4N4
Molekulargewicht (g/mol) 360.10
MDL-Nummer MFCD08273058
InChI-Schlüssel KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
PubChem CID 23191111
IUPAC-Name [1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Farbe Grau
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble at 5%(w/v) in water
Formelmasse 360.11 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Diaminobenzidinetetrahydrochloridehydrate