Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobenzidin, 99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 3, 3'-Diaminobenzidine |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 176.0°C to 180.0°C |
| Flammpunkt | >200°C |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 13, 340 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3,3'-Diaminobenzidine
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido