Learn More
3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanin-Iodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415127
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415127 5 g 5 Gramm
15425127 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32400.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53336-12-2
Summenformel C23H25IN2S2
Molekulargewicht (g/mol) 520.49
MDL-Nummer MFCD00013340
InChI-Schlüssel JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,3'-dipropylthiacarbocyanine iodide, 3-propyl-2-3-3-propyl-2 3h benzothiazolylidene-1-propenyl benzothiazolium iodide, 3-propyl-2-1e,3z-3-3-propylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene prop-1-en-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide
PubChem CID 57369736
SMILES [I-].CCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide
Menge 5 g
IUPAC-Name 3-Propyl-2-[3-(3-propyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)prop-2-enyliden]-1,3-benzothiazol;iodid
Formelmasse 520.5
Reinheit (%) 96%