Learn More
Alfa Aesar™ 3,3'-Di-n-Hexyloxacarbocyanin-Jodid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55574.06
Additional Details : CAS : 53213-82-4 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15441878
  • 836.92 CHF / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
53213-82-4
573.539
XVLXYDXJEKLXHN-UHFFFAOYSA-N
129893825
CCCCCCN1C2=CC=CC=C2OC1=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4O3)CCCCCC.I
C29H38IN2O2+
MFCD00011954
3,3'-dihexyloxacarbocyanine iodide
(2Z)-3-Hexyl-2-[(E)-3-(3-hexyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)prop-2-enyliden]-1,3-benzoxazol;hydroiodid
Spezifikation
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide
Rot
5g
C29H38IN2O2+
9312562
XVLXYDXJEKLXHN-UHFFFAOYSA-N
(2Z)-3-Hexyl-2-[(E)-3-(3-hexyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)prop-2-enyliden]-1,3-benzoxazol;hydroiodid
129893825
Pulver
Light sensitive
219°C to 221°C
53213-82-4
MFCD00011954
3,3'-dihexyloxacarbocyanine iodide
CCCCCCN1C2=CC=CC=C2OC1=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4O3)CCCCCC.I
573.539
572.53
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation