missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(3-Chlorophenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031971
27.78 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21640-48-2
C9H9ClO2
184.62
MFCD01310801
CLTDVBQNUHHYCA-UHFFFAOYSA-N
3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-3-chlorophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-chloro, 3-chlorobenzenepropanoic acid, 3-3-chloro-phenyl-propionic acid, 3-chlorophenyl-3-propanoic acid, 3-chlorohydrocinnamic acid, acmc-1ch2q, benzenepropanoic acid,3-chloro, 3-3-chlorophenyl propanoicacid
177164
3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OC(=O)CCC1=CC=CC(Cl)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21640-48-2
C9H9ClO2
184.62
MFCD01310801
CLTDVBQNUHHYCA-UHFFFAOYSA-N
3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-3-chlorophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-chloro, 3-chlorobenzenepropanoic acid, 3-3-chloro-phenyl-propionic acid, 3-chlorophenyl-3-propanoic acid, 3-chlorohydrocinnamic acid, acmc-1ch2q, benzenepropanoic acid,3-chloro, 3-3-chlorophenyl propanoicacid
177164
3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OC(=O)CCC1=CC=CC(Cl)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Menge 1 g
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'