Learn More
3-(3-Chlorophenyl)-3-Oxopropanenitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699043
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10783423
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM01406DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 21667-62-9
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.60
MDL-Nummer MFCD00067891
InChI-Schlüssel IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
IUPAC-Name 3-(3-Chlorophenyl)-3-Oxopropannitril
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H4C(O)CH2CN
Menge 1 g
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) 97%