Learn More
3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocumarin), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 3,3′-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin) |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 63226-13-1 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 214,0 °C |
| Farbe | Gelb bis orange |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mostrar más |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.