Learn More
3-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11300617 250 mg 250 Milligramm
10708655 1 g -
10763327 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11300617 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC39110CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 160377-57-1
Summenformel C9H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 239.072
MDL-Nummer MFCD08087563
InChI-Schlüssel GTYLSVIVKRJHIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromophenyl-5-methyl, acmc-1c5gb, chembrdg-bb 9035421, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole saltdata: free
PubChem CID 8895139
IUPAC-Name 3-(3-Bromphenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 97%