Learn More
3-(3-Bromphenyl)-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305479 5 g -
11395469 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305479 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50438.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149739-65-1
Summenformel C9H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.07
MDL-Nummer MFCD01940433
InChI-Schlüssel NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r
PubChem CID 2735613
IUPAC-Name 5-(3-Bromphenyl)-1H-Pyrazol
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Menge 5 g
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 98%