Learn More
3-(3-Bromphenyl)-1H-Pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10269672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10269672 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10269672 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31710DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS 149739-65-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H7BrN2
MDL-Nummer MFCD01940433
Menge 1 g
Synonym 3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r
InChI-Schlüssel NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
IUPAC-Name 5-(3-Bromphenyl)-1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 223.07
PubChem CID 2735613
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%