Learn More
3-(3-Bromphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10062314 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10051984 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062314 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60610DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 425379-68-6
Summenformel C10H9BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 237.10
MDL-Nummer MFCD09065008
InChI-Schlüssel PNVHBUUFMMMKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-3-bromophenyl-1-methyl
PubChem CID 22329555
IUPAC-Name 3-(3-Bromphenyl)-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC(Br)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.1
Reinheit (%) 97%