Learn More
3-(3-Bromophenoxy)-N,N-Dimethylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728845
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10728845 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10402844 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728845 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59410DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-57-4
Summenformel C11H16BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 258.159
MDL-Nummer MFCD03718729
InChI-Schlüssel FMYWALTVPROHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-bromophenoxy propyl dimethylamine
PubChem CID 2183561
IUPAC-Name 3-(3-Bromphenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMILES CN(C)CCCOC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 258.16
Reinheit (%) 97%