Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einweg
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Rundboden |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Verpackung | 100Pack |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |