Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass 3-Way Stopcocks
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 02541802
Additional Details : Gewicht : 0.07800kg
Beschreibung
DIN 12554. Die Leckrate entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1, Q <0,1 mbar · l· s-1.2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
φ Rohr: 9/6mm
Bohrung: 2,5mm
Küken: 18,8mm
Hahn: 3 NS/19 NS
Küken: PTFE
Spezifikation
3-Wege-Absperrhahn | |
Borosilikatglas | |
PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde |
2,5 mm | |
DIN 12554 |