Learn More
3,3',5-Triiodo-L-thyronine, sodium salt, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483955 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Form:
Pulver
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10483955
Marke: Thermo Scientific Acros 139860100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-06-1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, sodium salt
Farbe White to Beige
Form Pulver
Format Glass bottle
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%
Menge 10 g