Learn More
3,3',5-Triiodo-L-Thyronin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496977 250 mg 250 Milligramm
15476977 1 g 1 Gramm
15486977 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34068.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6893-02-3 | C15H12I3NO4 | 650.98 g/mol
Using video intensification fluorescence microscopy and tetramethylrhodamine (Rho)-labeled 3, 3', 5-triiodo-L-thyronine (T3),the uptake of T3 by cultured mouse fibroblasts was studied. The binding of 3, 3', 5-triiodo-L-thyronine (T3) to GH3 rat pituitary tumor cells was studied at 15 degrees C and was shown to be saturable, reversible, and stereospecific. A fluorescent derivative of the thyroid hormone 3,3'-triiodo-L-thyronine binds to cultured mouse fibroblasts; such binding is saturable. 3,3?,5-Triiodo-L-thyronine Up-regulation of Na,K-ATPase Activity and Cell Surface Expression in Alveolar Epithelial Cells Is Src Kinase- and Phosphoinositide 3-Kinase-dependent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mit Hilfe der Video-Intensivierung wurde die Aufnahme von T3 durch kultivierte Mausfibroblasten mit Fluoreszenzmikroskopie und Tetramethylrhodamin (Rho)-markiertem 33′53-triiodo-L-Thyronin (T) untersucht. Die Bindung von 3 ,3′ ,5 -triiodo-L-Thyronin (T3) an GH3 Ratten-Hypophyse-Tumorzellen wurde bei 15 Grad C untersucht und zeigte sich sättigbar, reversibel und stereospezifisch. Ein fluoreszierendes Derivat des Schilddrüsenhormons 3,3′-triiodo-L-Thyronin bindet an kultivierte Mausfibroblasten; eine solche Bindung ist gesättigt. 3,3′,5-triiodo-L-thyronin Heraufregulierung von Na,K-ATPase-Aktivität und Expression in alveolaren Epithelzellen ist Src Kinase- und Phosphoinositid3-Kinase-abhängig.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, Ethanol und Propylenglycol. Löslich in verdünnten Alkalien.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6893-02-3
Summenformel C15H12I3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 650.98
MDL-Nummer MFCD00002593
InChI-Schlüssel AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Synonym liothyronine, triiodothyronine, 3,3',5-triiodo-l-thyronine, liothyronin, tresitope, 3,5,3'-triiodothyronine, l-liothyronine, triothyrone, liothyroninum, liotironina
PubChem CID 5920
ChEBI CHEBI:18258
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)O)N)I)I)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Schmelzpunkt 234°C to 238°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,ethanol and propylene glycol. Soluble in dilute alkalies.
Optische Drehung +25° (c=1 in 1M HCl/Ethanol 1:2)
Formelmasse 650.97
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Liothyronine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.