Learn More
3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470448 5 g 5 Gramm
15460448 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54008.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 717-94-2
Summenformel C11H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.229
MDL-Nummer MFCD03425685
InChI-Schlüssel LMBOJOXVLORKSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3,5-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzenepropionic acid, 3-3,5-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-3,5-dimethoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3870216
IUPAC-Name 3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CCC(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 99°C
Menge 5 g
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 97%