Learn More
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10370904
Marke: Thermo Scientific Acros 138390500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14376-79-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14376-79-5
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001640
InChI-Schlüssel OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 84399
IUPAC-Name 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexan-1-on
SMILES CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11°C to 12°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8954g/mL
Siedepunkt 200°C to 203°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)4C6H6(=O)
Brechungsindex 1.4510 to 1.453
Menge 50 mL
Beilstein 07, IV, 89
Relative Dichte 0.8954
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit