Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinlösung, gebrauchsfertig, Standardempfindlichkeit, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
194.00 CHF - 488.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 54827-17-7
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
MDL-Nummer MFCD00007748
InChI-Schlüssel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15420297
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63202.=E
125 mL
194.00 CHF
125 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15430297
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63202.AP
500 mL
322.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15440297
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63202.AU
1000 mL
488.00 CHF
1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ausgezeichnetes kolorimetrisches Substrat für den Nachweis von mit Meerrettich-Peroxidase-markierten Sonden und wird mit Peroxidase- und Peroxidase-gekoppelten Systemen verwendet, insbesondere bei ELISA-Verfahren, blaues Ergebnis
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H331-H312-H336-H370
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 259-364-6
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinlösung, gebrauchsfertig, Standardempfindlichkeit, Thermo Scientific Chemicals