Learn More
3,3',5,5'-Tetrakis(Trifluoromethyl)Benzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489093 5 g 5 Gramm
11479093 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489093 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11164.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175136-66-0 | C17H6F12O | 454.215 g/mol
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone, is used as reactive dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′,5,5′-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon, wird als reaktives Farbstoff-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-66-0
Summenformel C17H6F12O
Molekulargewicht (g/mol) 454.215
MDL-Nummer MFCD00042474
InChI-Schlüssel GATWMPGNBWPCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone, maybridge1_002937, acmc-1c7yy, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ketone, di 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone #, 3,3/',5,5/'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone
PubChem CID 519439
IUPAC-Name bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]methanon
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetrakis (trifluoromethyl)benzophenone
Schmelzpunkt 139°C to 140°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 454.22
Reinheit (%) 98%