Learn More
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10285650 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10285650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171910500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3, 4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Namenshinweis 99%
CAS 2107-70-2
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96°C to 97°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H14O4
Strukturformel (CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
MDL-Nummer MFCD00002774
Menge 50 g
Beilstein 10, 424
Synonym 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
InChI-Schlüssel LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
IUPAC-Name 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver