Learn More
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425520 25 g 25 Gramm
11415520 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25806.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5333-34-6 | C12H13O5 | 237.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5333-34-6
Summenformel C12H13O5
Molekulargewicht (g/mol) 237.23
MDL-Nummer MFCD00033286
InChI-Schlüssel BUAYFJKMVBIPKA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutyric acid, 3-3,4-dimethoxybenzoyl propionic acid, acmc-20amx3, 3-veratroylpropionic acid, ss-3,4-dimethoxybenzoyl-propionsaure, 2,3-dimethoxybenzoylpropanoic acid, 3,4-dimethoxy-4-oxo-benzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,3,4-dimethoxy-g-oxo, 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid
PubChem CID 219390
IUPAC-Name 4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoate
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C(=O)CCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Schmelzpunkt 159°C to 161°C
Menge 25 g
Formelmasse 238.24
Reinheit (%) 98%