Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-Alanin, 99 %
Artikelnummer. 10703724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10703724 100 g Glasflasche 100 Gramm
10606762 5 g Glasflasche 5 Gramm
10701251 25 g Glasflasche 25 Gramm
10485555 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10703724 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167531000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin (Levodopa oder L-Dopa), CAS-Nr. 59-92-7, ist ein Dopamin-Vorläufermolekül.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin oder L-Dopa wird durch DOPA-Decarboxylase im Körper zu Dopamin umgewandelt
•Nach der Umwandlung zu Dopamin wirkt es als exzitatorischer Neurotransmitter
Anwendungen
• L-Dopa ist bei Laboruntersuchungen von Morbus Parkinson nützlich, um Dopamin in depletierten Kreisläufen aufzufüllen
• L-Dopa wurde außerdem für Laborforschungen in den Bereichen Hypertonie und Melanozytenaktivität verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-92-7
Summenformel C9H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
MDL-Nummer MFCD00002598
InChI-Schlüssel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Farbe Creme bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Merck Index 15, 5516
Sulfatasche 0.1% max.
Menge 100 g
Formelmasse 197.19
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver