Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-Alanin, 99 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin oder L-Dopa wird durch DOPA-Decarboxylase im Körper zu Dopamin umgewandelt
•Nach der Umwandlung zu Dopamin wirkt es als exzitatorischer Neurotransmitter
Anwendungen
• L-Dopa ist bei Laboruntersuchungen von Morbus Parkinson nützlich, um Dopamin in depletierten Kreisläufen aufzufüllen
• L-Dopa wurde außerdem für Laborforschungen in den Bereichen Hypertonie und Melanozytenaktivität verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine |
| Farbe | Creme bis Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verlust bei Trocknung | 1% max. |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H |
| Beilstein | 14, IV, 2492 |
| Merck Index | 15, 5516 |
| Sulfatasche | 0.1% max. |
| Mehr anzeigen |