Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-Alanin, 99 %
Artikelnummer. 10485555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10485555
Marke: Thermo Scientific Acros 167535000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin (Levodopa oder L-Dopa), CAS-Nr. 59-92-7, ist ein Dopamin-Vorläufermolekül.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
General Description
• 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, or L-dopa, is converted to dopamine by DOPA decarboxylase in the body
• Upon conversion to dopamine, it acts as an excitatory neurotransmitter
Applications
• L-dopa is useful in the laboratory study of Parkinson’s to replenish dopamine in depleted circuits
• L-dopa has also been used for laboratory research on hypertension and melanocyte activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-92-7
Summenformel C9H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
MDL-Nummer MFCD00002598
InChI-Schlüssel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Farbe Creme bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Merck Index 15, 5516
Sulfatasche 0.1% max.
Menge 500 g
Formelmasse 197.19
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver