Learn More
3,3',4',7-Tetrahydroxyflavon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399045 250 mg 250 Milligramm
11389045 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14207.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.69 CHF
    59.65 CHF / 250 Milligramm
    Sparen 7.04 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286.239 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 528-48-3
Summenformel C15H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.239
MDL-Nummer MFCD00006829
InChI-Schlüssel XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym fisetin, viset, 5-desoxyquercetin, fustel, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, fisetholz, superfustel, cotinin, fietin, fustet
PubChem CID 5281614
ChEBI CHEBI:42567
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxychromen-4-on
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone
Schmelzpunkt 330°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 292829
Merck Index 14,4088
Formelmasse 286.24
Reinheit (%) 97%