Learn More
3,3',4,4'-Benzophenontetracarboxyl-Dianhydrid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467857 500 g 500 Gramm
11457857 100 g 100 Gramm
11389539 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16529.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2421-28-5 | C17H6O7 | 322.228 g/mol
BTDA polymer fine free-flowing powder suitable for general purposes. BTDA Microfine Micronized powder facilitates mixing in epoxy resins. BTDA ultrapure high-purity, high-assay powder for critical polyimide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
BTDA Polymer, feines, frei fließendes Pulver, geeignet für allgemeine Zwecke. BTDA mikrofeines mikronisiertes Pulver, erleichtert das Mischen in Epoxidharzen. BTDA ultrareines Hoch-Assay-Pulver mit hoher Reinheit für die kritische Polyimid-Synthese.
Löslichkeit
Löslich in DMF (0.1 g/ml). Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2421-28-5
Summenformel C17H6O7
Molekulargewicht (g/mol) 322.228
MDL-Nummer MFCD00005923
InChI-Schlüssel VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
PubChem CID 75498
IUPAC-Name 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Schmelzpunkt 220°C to 226°C
Dichte 1.57
Siedepunkt 320°C (5 mmHg)
Flammpunkt 324°C (615°F)
Menge 500 g
Beilstein 761777
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF (0.1g/mL). Reacts with water.
Formelmasse 322.23
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride