Learn More
3,3,3-Trifluorpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404377
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11404377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20428.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-99-6
Summenformel C3H3F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.05
MDL-Nummer MFCD00153292
InChI-Schlüssel KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC-Name 3,3,3-Trifluorpropansäure
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Schmelzpunkt 9°C
Siedepunkt 146°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1751796
Formelmasse 128.05
Reinheit (%) 98%