Learn More
3,3,3 Trifluoressigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779776
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasampulle mit Schraubverschluss
Glasflasche
2516-99-6
C3H3F3O2
128.05
MFCD00153292
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
2777972
3,3,3-Trifluorpropansäure
C(C(=O)O)C(F)(F)F
2516-99-6
C3H3F3O2
128.05
MFCD00153292
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
2777972
3,3,3-Trifluorpropansäure
C(C(=O)O)C(F)(F)F
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9.7°C
Farbe Farblos
Dichte 1.4500g/mL
Siedepunkt 146°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasampulle mit Schraubverschluss
Strukturformel F3CCH2COOH
Brechungsindex 1.3320 to 1.334
Menge 1 mL
Relative Dichte 1.45
Formelmasse 128.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.