Learn More
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulfonyl chloride, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 3, 3-trifluoropropane-1-sulfonyl chloride |
| CAS | 845866-80-0 |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C3H4ClF3O2S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,3,3-trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 3,3,3-tris fluoranyl propane-1-sulfonyl chloride, chloro 3,3,3-trifluoropropyl sulfone, 3,3,3-trifluoropropylsulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropanesulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropylsulphonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane sulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane-1-sulphonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, 3,3,3-trifluoro, 3,3,3-trifluoro-1-propane sulfonyl chloride |
| InChI-Schlüssel | OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.57 |
| PubChem CID | 2761177 |
| Formelmasse | 196.57 |
| Mehr anzeigen |