Learn More
3,3,3-Trifluor-2-(Trifluormethyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460636 25 g 25 Gramm
15440636 1 g 1 Gramm
15450636 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53388.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 564-10-3
Summenformel C4H2F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.048
MDL-Nummer MFCD00464165
InChI-Schlüssel RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propanoic acid, 2-trifluoromethyl-3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl propionic acid, propanoic acid,3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl, hexafluoroisobutyric acid, acmc-1amsz, cf3 2chco2h, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethylpropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-trifluoromethyl-propionic acid, 3,3,3-tris fluoranyl-2-trifluoromethyl propanoic acid
PubChem CID 385606
IUPAC-Name 3,3,3-Trifluor-2-(Trifluormethyl)propansäure
SMILES C(C(=O)O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Schmelzpunkt 46°C to 53°C
Siedepunkt 125°C
Strukturformel (CF3)2CHCO2H
Menge 25 g
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 97%