Learn More
3,3,3-Trifluor-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,3,3-Trifluoro-1-propanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,3,3-Trifluoro-1-Propanol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3,3-Trifluoro-1-propanol |
| Dichte | 1.294 |
| Siedepunkt | 100°C to 101°C |
| Flammpunkt | 37°C (98°F) |
| Brechungsindex | 1.32 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1734777 |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
| Formelmasse | 114.07 |
| Mehr anzeigen |