Learn More
3,3,3-Trifluor-1-Propansulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435600 500 mg 500 Milligramm
11425600 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435600 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25856.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845866-80-0
Summenformel C3H4ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.568
MDL-Nummer MFCD06248898
InChI-Schlüssel OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-1-propanesulfonyl chloride, 3,3,3-tris fluoranyl propane-1-sulfonyl chloride, chloro 3,3,3-trifluoropropyl sulfone, 3,3,3-trifluoropropylsulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropanesulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropylsulphonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane sulfonyl chloride, 3,3,3-trifluoropropane-1-sulphonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, 3,3,3-trifluoro, 3,3,3-trifluoro-1-propane sulfonyl chloride
PubChem CID 2761177
IUPAC-Name 3,3,3-Trifluorpropan-1-sulfonylchlorid
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,3-Trifluoro-1-propanesulfonyl chloride
Siedepunkt 77°C to 78°C (16 mmHg)
Strukturformel CF3(CH2)2SO2Cl
Brechungsindex 1.3997
Menge 500 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 196.57
Reinheit (%) 95%